Ethyl 4-(1,1-difluoroethyl)benzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520777-1G
PC520777-5G
APOSPC520777-1GEA
294
CHF
APOSPC520777-1G
APOSPC520777-5G
Ethyl 4-(1,1-difluoroethyl)benzoate 97%
Ethyl 4-(1,1-difluoroethyl)benzoate
Formel:
C₁₁H₁₂F₂O₂ MW: 214,209 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22683249 CAS-Nummer: 55805-23-7 |