2-Fluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520774-250MG PC520774-500MG
APOSPC520774-250MGEA 503 CHF
APOSPC520774-250MG APOSPC520774-500MG
2-Fluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-Fluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₃F₇O
MW: 248,098 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22580889
CAS-Nummer: 1417567-37-3