3-Methoxybenzenesulphonyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520757-1G PC520757-5G
APOSPC520757-1GEA 225 CHF
APOSPC520757-1G APOSPC520757-5G
3-Methoxybenzenesulphonyl fluoride 95%
3-Methoxybenzenesulphonyl fluoride
Formel: C₇H₇FO₃S
MW: 190.192 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21881376
CAS-Nummer: 882670-26-0