5-(Difluoromethyl)pyrazine-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520751-1G
PC520751-5G
APOSPC520751-1GEA
129
CHF
APOSPC520751-1G
APOSPC520751-5G
5-(Difluoromethyl)pyrazine-2-carboxylic acid 95%
5-(Difluoromethyl)pyrazine-2-carboxylic acid
Formel:
C₆H₄F₂N₂O₂ MW: 174,105 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20640530 CAS-Nummer: 1174321-06-2 |