4-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520745-250MG PC520745-500MG
APOSPC520745-250MGEA 1040 CHF
APOSPC520745-250MG APOSPC520745-500MG
4-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
4-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₉ClFNO₂S
MW: 201,647 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18917110
CAS-Nummer: 1224929-82-1