3-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520727-250MG
PC520727-500MG
APOSPC520727-250MGEA
336
CHF
APOSPC520727-250MG
APOSPC520727-500MG
3-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃BrF₃NO MW: 241,993 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16610037 CAS-Nummer: 1227591-86-7 |