1-Fluoro-4-(pentafluoroethyl)benzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520721-10G
PC520721-1G
PC520721-5G
APOSPC520721-10GEA
1830
CHF
APOSPC520721-10G
APOSPC520721-1G
APOSPC520721-5G
1-Fluoro-4-(pentafluoroethyl)benzene 97%
1-Fluoro-4-(pentafluoroethyl)benzene
Formel:
C₈H₄F₆ MW: 214,108 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16140153 CAS-Nummer: 2396-11-4 |