3-(Trifluoromethyl)pyridazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520717-10G PC520717-1G PC520717-5G
APOSPC520717-10GEA 1830 CHF
APOSPC520717-10G APOSPC520717-1G APOSPC520717-5G
3-(Trifluoromethyl)pyridazine 97%
3-(Trifluoromethyl)pyridazine
Formel: C₅H₃F₃N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16140190
CAS-Nummer: 132537-43-0