2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dichloro-5-fluoronicotinaldehyde
PC520715-10G PC520715-1G PC520715-5G
APOSPC520715-10GEA 1950 CHF
APOSPC520715-10G APOSPC520715-1G APOSPC520715-5G
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde 97%
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde
Formel: C₆H₂Cl₂FNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15528788
CAS-Nummer: 1260758-33-5