2-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520694-1G PC520694-250MG PC520694-500MG
APOSPC520694-1GEA 1380 CHF
APOSPC520694-1G APOSPC520694-250MG APOSPC520694-500MG
2-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride 95%
2-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₄H₆F₃N·ClH
MW: 161.553 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13806389
CAS-Nummer: 1172072-62-6