4-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520689-1G PC520689-500MG PC520689-5G
APOSPC520689-1GEA 280 CHF
APOSPC520689-1G APOSPC520689-500MG APOSPC520689-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₆F₃N
MW: 161,124 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13185744
CAS-Nummer: 1214344-10-1