1-(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)-2-methoxybenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520684-1G PC520684-5G
APOSPC520684-1GEA 419 CHF
APOSPC520684-1G APOSPC520684-5G
1-(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)-2-methoxybenzene 95%
1-(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)-2-methoxybenzene
Formel: C₉H₉BrF₂O
MW: 251,068 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12547047
CAS-Nummer: 1186194-40-0