2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520682-10G PC520682-5G
APOSPC520682-10GEA 1010 CHF
APOSPC520682-10G APOSPC520682-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazine 96%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Formel: C₆H₅F₃N₂
MW: 162,113 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12546943
CAS-Nummer: 1186195-51-6