4,4-Difluoro-1-methylpiperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520679-1G PC520679-5G
APOSPC520679-1GEA 148 CHF
APOSPC520679-1G APOSPC520679-5G
4,4-Difluoro-1-methylpiperidine 97%
4,4-Difluoro-1-methylpiperidine
Formel: C₆H₁₁F₂N
MW: 135,155 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12546945
CAS-Nummer: 1186194-60-4