Ethyl 4-amino-2,6-difluorobenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520677-1G PC520677-5G
APOSPC520677-1GEA 364 CHF
APOSPC520677-1G APOSPC520677-5G
Ethyl 4-amino-2,6-difluorobenzoate 97%
Ethyl 4-amino-2,6-difluorobenzoate
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11973735
CAS-Nummer: 191469-36-0