(3S)-3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520665-1G PC520665-500MG PC520665-250MG
APOSPC520665-1GEA 606 CHF
APOSPC520665-1G APOSPC520665-500MG APOSPC520665-250MG
(3S)-3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
(3S)-3-(Trifluoromethyl)piperidine
Formel: C₆H₁₀F₃N
MW: 153,146 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11975307
CAS-Nummer: 749208-62-6