4-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520658-10G PC520658-1G PC520658-5G
APOSPC520658-10GEA 1260 CHF
APOSPC520658-10G APOSPC520658-1G APOSPC520658-5G
4-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene 97%
4-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₉H₆F₆
MW: 228,134 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226712
CAS-Nummer: 1138445-20-1