Methyl 5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520627-1G PC520627-5G
APOSPC520627-1GEA 142 CHF
APOSPC520627-1G APOSPC520627-5G
Methyl 5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate
Formel: C₉H₇BrF₂O₃
MW: 281,051 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11110847
CAS-Nummer: 1131587-78-4