2-Fluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-(Chlorosulphonyl)-3-fluoroanisole
PC52062-1G PC52062-250MG
APOSPC52062-1GEA 393 CHF
APOSPC52062-1G APOSPC52062-250MG
2-Fluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride, tech
2-Fluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆ClFO₃S
MW: 224,637 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12922637
CAS-Nummer: 1176126-31-0
UN: 3261
ADR: 8,II