6-Bromo-2,4-dichloro-3-fluoroaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520607-5G PC520607-250MG PC520607-1G
APOSPC520607-5GEA 940 CHF
APOSPC520607-5G APOSPC520607-250MG APOSPC520607-1G
6-Bromo-2,4-dichloro-3-fluoroaniline 97%
6-Bromo-2,4-dichloro-3-fluoroaniline
Formel: C₆H₃BrCl₂FN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11520111
CAS-Nummer: 1360438-57-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III