5-(Trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
5-(Trifluoromethoxy)picolinic acid
PC520601-1G
PC520601-250MG
APOSPC520601-1GEA
1260
CHF
APOSPC520601-1G
APOSPC520601-250MG
5-(Trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid 95%
5-(Trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₇H₄F₃NO₃ MW: 207.107 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10697540 CAS-Nummer: 102771-66-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III |