3-Fluoro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520597-1G PC520597-5G
APOSPC520597-1GEA 148 CHF
APOSPC520597-1G APOSPC520597-5G
3-Fluoro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Fluoro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₅F₄NO
MW: 195,114 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10699120
CAS-Nummer: 1138011-20-7