Dimethyl 2-(3-trifluoromethylbenzyl)malonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520575-1G
PC520575-5G
APOSPC520575-1GEA
239
CHF
APOSPC520575-1G
APOSPC520575-5G
Dimethyl 2-(3-trifluoromethylbenzyl)malonate 97%
Dimethyl 2-(3-trifluoromethylbenzyl)malonate
Formel:
C₁₃H₁₃F₃O₄ MW: 290,235 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07780246 CAS-Nummer: 1186194-84-2 |