(6-Fluoro-2-pyridyl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoro-2-pyridinemethanol
PC520559-5G
APOSPC520559-5GEA 207 CHF
APOSPC520559-5G
(6-Fluoro-2-pyridyl)methanol 97%
(6-Fluoro-2-pyridyl)methanol
Formel: C₆H₆FNO
MW: 127,116 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07783827
CAS-Nummer: 315180-17-7