4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520552-1G PC520552-5G
APOSPC520552-1GEA 406 CHF
APOSPC520552-1G APOSPC520552-5G
4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 97%
4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₁₁H₁₁F₃N₂O₂
MW: 260.212 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07367384
CAS-Nummer: 887409-11-2