Butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC520549-1G PC520549-250MG PC520549-5G
APOSPC520549-1GEA 55.7 CHF
APOSPC520549-1G APOSPC520549-250MG APOSPC520549-5G
Butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate 95%
Butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate
Formel: C₈H₁₂F₂O₂
MW: 178,176 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797747
CAS-Nummer: 260352-79-2