4,4,4-Trifluoro-1-(4-pyridyl)butane-1,3-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520516-1G PC520516-5G
APOSPC520516-1GEA 141 CHF
APOSPC520516-1G APOSPC520516-5G
4,4,4-Trifluoro-1-(4-pyridyl)butane-1,3-dione 95%
4,4,4-Trifluoro-1-(4-pyridyl)butane-1,3-dione
Formel: C₉H₆F₃NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01566518
CAS-Nummer: 399-06-4