N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride 92%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC520402-100MG
PC520402-1G
PC520402-250MG
APOSPC520402-100MGEA
26.2
CHF
APOSPC520402-100MG
APOSPC520402-1G
APOSPC520402-250MG
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride 92%
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₂FN·ClH MW: 213.679 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD31745724 CAS-Nummer: 2379918-37-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |