2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC52036-1G PC52036-250MG PC52036-5G
APOSPC52036-1GEA 376 CHF
APOSPC52036-1G APOSPC52036-250MG APOSPC52036-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₅F₄NO₅S
MW: 303,188 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28897190
CAS-Nummer: 1980076-30-9
UN: 3265
ADR: 8,III