Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC52035-1G PC52035-250MG
APOSPC52035-1GEA 522 CHF
APOSPC52035-1G APOSPC52035-250MG
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₅F₅O₂
MW: 240.127 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28897189
CAS-Nummer: 1980049-41-9