1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-4-methoxybenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC520328-1G PC520328-250MG
APOSPC520328-1GEA 1440 CHF
APOSPC520328-1G APOSPC520328-250MG
1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-4-methoxybenzene 95%
1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-4-methoxybenzene
Formel: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,032 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29767785
CAS-Nummer: 2092668-52-3