4-Hydroxy-3-nitrophenylsulphur pentafluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Nitro-4-(pentafluorothio)phenol, 2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)nitrobenzene
PC5199-1G
PC5199-250MG
PC5199-5G
APOSPC5199-1GEA
219
CHF
APOSPC5199-1G
APOSPC5199-250MG
APOSPC5199-5G
4-Hydroxy-3-nitrophenylsulphur pentafluoride 95%
4-Hydroxy-3-nitrophenylsulphur pentafluoride
Formel:
C₆H₄F₅NO₃S MW: 265,158 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11501052 CAS-Nummer: 1159512-26-1 |