2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5196-1G PC5196-25G PC5196-5G
APOSPC5196-1GEA 31.4 CHF
APOSPC5196-1G APOSPC5196-25G APOSPC5196-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene 97%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene
Formel: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221.133 g/mol
Siedepunkt: 114 °C (3 mm Hg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077607
CAS-Nummer: 87014-28-6