1-Chloro-3,5-difluoro-2-iodobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene
PC51904-1G PC51904-250MG PC51904-5G
APOSPC51904-1GEA 497 CHF
APOSPC51904-1G APOSPC51904-250MG APOSPC51904-5G
1-Chloro-3,5-difluoro-2-iodobenzene 95%
1-Chloro-3,5-difluoro-2-iodobenzene
Formel: C₆H₂ClF₂I
MW: 274.434 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16817642
CAS-Nummer: 1242339-98-5