6-Nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51862-1G PC51862-250MG
APOSPC51862-1GEA 114 CHF
APOSPC51862-1G APOSPC51862-250MG
6-Nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₄F₃N₃O₄
MW: 275,141 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22018788
CAS-Nummer: 1483017-28-2