2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC51845-1G
PC51845-250MG
PC51845-5G
APOSPC51845-1GEA
731
CHF
APOSPC51845-1G
APOSPC51845-250MG
APOSPC51845-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel:
C₇H₄F₅NO MW: 213,105 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07371363 CAS-Nummer: 107570-54-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |