2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5182-1G PC5182-10G PC5182-5G
APOSPC5182-1GEA 174 CHF
APOSPC5182-1G APOSPC5182-10G APOSPC5182-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline 97%
2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline
Formel: C₆H₄ClFN₂O₂
MW: 190.56 g/mol
Melting Pt: 128…131 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094272
CAS-Nummer: 517920-71-7