5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,3-Diamino-5-fluorobenzotrifluoride, 1,2-Diamino-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC5169-1G PC5169-250MG PC5169-5G
APOSPC5169-1GEA 237 CHF
APOSPC5169-1G APOSPC5169-250MG APOSPC5169-5G
5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 97%
5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₆F₄N₂
MW: 194,13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094268
CAS-Nummer: 179062-02-3