2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC51629-1G
PC51629-250MG
APOSPC51629-1GEA
784
CHF
APOSPC51629-1G
APOSPC51629-250MG
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₅BrF₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1780690-95-0 |