2-Amino-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
PC5159-1G PC5159-250MG
APOSPC5159-1GEA 141 CHF
APOSPC5159-1G APOSPC5159-250MG
2-Amino-4-nitrobenzotrifluoride 97%
2-Amino-4-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206.122 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094261
CAS-Nummer: 393-49-7