2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC51496-1G PC51496-250MG
APOSPC51496-1GEA 723 CHF
APOSPC51496-1G APOSPC51496-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₃NO
MW: 209,553 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13188805
CAS-Nummer: 1060807-47-7