1,3-Difluoro-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51476-1G PC51476-250MG PC51476-5G
APOSPC51476-1GEA 41.8 CHF
APOSPC51476-1G APOSPC51476-250MG APOSPC51476-5G
1,3-Difluoro-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1,3-Difluoro-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₂F₅IO
MW: 323.987 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32219443
CAS-Nummer: 2384319-66-6