2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51437-1G PC51437-250MG PC51437-5G
APOSPC51437-1GEA 748 CHF
APOSPC51437-1G APOSPC51437-250MG APOSPC51437-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formel: C₇H₃F₅O₂
MW: 214.09 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32066749
CAS-Nummer: 158178-37-1
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable