2-Fluoro-5-(3-oxo-3H-isobenzofuran-1-ylidenemethyl)-benzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC51400-1G PC51400-25G PC51400-5G
APOSPC51400-1GEA 94.3 CHF
APOSPC51400-1G APOSPC51400-25G APOSPC51400-5G
2-Fluoro-5-(3-oxo-3H-isobenzofuran-1-ylidenemethyl)-benzonitrile 97%
2-Fluoro-5-(3-oxo-3H-isobenzofuran-1-ylidenemethyl)-benzonitrile
Formel: C₁₆H₈FNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13181869
CAS-Nummer: 763114-25-6