2-(3,4-Difluoro-2-methoxy-phenyl)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC51394-1G PC51394-250MG
APOSPC51394-1GEA 688 CHF
APOSPC51394-1G APOSPC51394-250MG
2-(3,4-Difluoro-2-methoxy-phenyl)acetonitrile 95%
2-(3,4-Difluoro-2-methoxy-phenyl)acetonitrile
Formel: C₉H₇F₂NO
MW: 183,155 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28554413
CAS-Nummer: 1784393-80-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III