2-(3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC51390-1G
PC51390-250MG
APOSPC51390-1GEA
731
CHF
APOSPC51390-1G
APOSPC51390-250MG
2-(3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 95%
2-(3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Formel:
C₉H₈F₂O₃ MW: 202,155 g/mol Melting Pt: 85.9…86.9 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28626908 CAS-Nummer: 1558274-26-2 |