5-Fluoro-3-methyl-2-nitroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC51367-1G PC51367-250MG
APOSPC51367-1GEA 1040 CHF
APOSPC51367-1G APOSPC51367-250MG
5-Fluoro-3-methyl-2-nitroaniline 95%
5-Fluoro-3-methyl-2-nitroaniline
Formel: C₇H₇FN₂O₂
MW: 170,141 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27950992
CAS-Nummer: 468741-19-7