2-Bromo-3,6-difluorobenzotrifluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-1,4-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC51364-1G PC51364-5G PC51364-250MG
APOSPC51364-1GEA 495 CHF
APOSPC51364-1G APOSPC51364-5G APOSPC51364-250MG
2-Bromo-3,6-difluorobenzotrifluoride 97%
2-Bromo-3,6-difluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂BrF₅
MW: 260,987 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16817690
CAS-Nummer: 1242339-93-0