3-[3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC51362-1G
PC51362-250MG
APOSPC51362-1GEA
159
CHF
APOSPC51362-1G
APOSPC51362-250MG
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Formel:
C₁₀H₈ClF₃O₃ MW: 268,617 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18393906 CAS-Nummer: 1261873-29-3 |