Ethyl 1-(4-fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51334-1G PC51334-250MG
APOSPC51334-1GEA 627 CHF
APOSPC51334-1G APOSPC51334-250MG
Ethyl 1-(4-fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Ethyl 1-(4-fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀FN₃O₂
MW: 235,214 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29905001
CAS-Nummer: 1613022-95-9